Learn More
Total Organic Carbon Standard: TOC @ 100 mg/L in H2O, VHG™
Código de producto. 17987554
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
17987554 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 17987554 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGTOC100500
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Total Organic Carbon Standard: TOC @ 100 mg/L in H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbon
CAS 7440-44-0
Métodos Wet Chemistry
Nombres de analitos o componentes Carbon
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C
Sinónimo Carbon, Charcoal activated
Fórmula InChI InChI=1S/C
SMILES [C]
Nombre IUPAC carbon
Solvent or Matrix Water
Peso molecular (g/mol) 12.01
Cantidad 500 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 12 g/mol