Learn More
WTW™ Kit de pruebas de nitrógeno total
Código de producto. 11754725
Change view
Click to view available options
temp:
De 0,5 a 15 mg/l
De 0,5 a 15 mg/l NTtotal (120°C/248°F, 1 h)
De 0,5 a 25 mg/l
De 10 a 150 mg/l
De 5 a 150 mg/l
Tamaño de la unidad:
0.15 Kg
0.25 KG
cada uno
paquete de 50
Código de producto. temp unitSize
11754725 De 10 a 150 mg/l 0.15 Kg
10201595 De 0,5 a 15 mg/l cada uno
11751073 De 0,5 a 15 mg/l NTtotal (120°C/248°F, 1 h) 0.25 KG
11731866 De 0,5 a 25 mg/l paquete de 50
11741866 De 5 a 150 mg/l paquete de 50
5 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11754725
Marca: WTW™ 250494
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Obtenga resultados de precisión con el kit de pruebas de celdas listo para usar de nitrógeno total (NTotal) CombiCheck para la determinación del nitrógeno total en aguas residuales, agua potable y aguas superficiales.
  • Gran variedad de instrumentos para el análisis de nitrógeno en agua
  • Para aguas residuales, agua potable, aguas superficiales
  • Método Nitrospectral
  • Método de pruebas fotométricas
  • Kit de pruebas de celdas de nitrógeno total (NTotal) CombiCheck
  • Determinaciones seguras de COD y NTotal en agua
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Analitos Oxidación de ácido cromosulfúrico
Para utilizar con (aplicación) Para aguas residuales, agua potable, aguas superficiales
Para utilizar con (equipo) Para fotómetros PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral
Incluye Certificados
Nº de pruebas 48
temp De 10 a 150 mg/l
Suficiente para 25 pruebas
Método de prueba Photométrique
Tipo Kit de pruebas de celdas COD para demanda química de oxígeno O2 CombiCheck
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nitrogen (total) Cell Test Method: photometric, DMP 10 - 150 mg/l N Spectroquant
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Sólido comburente Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sulphuric acid, phosphoric acid; Potassium persulfate, Potassium carbonate; sodium hydroxide; 2-Prop