Learn More
WTW™ Kit de pruebas de nitrógeno total
Código de producto. 11751073
Change view
Click to view available options
temp:
De 0,5 a 15 mg/l
De 0,5 a 15 mg/l NTtotal (120°C/248°F, 1 h)
De 0,5 a 25 mg/l
De 10 a 150 mg/l
De 5 a 150 mg/l
Tamaño de la unidad:
0.15 Kg
0.25 KG
cada uno
paquete de 50
Código de producto. temp unitSize
11751073 De 0,5 a 15 mg/l NTtotal (120°C/248°F, 1 h) 0.25 KG
11754725 De 10 a 150 mg/l 0.15 Kg
10201595 De 0,5 a 15 mg/l cada uno
11731866 De 0,5 a 25 mg/l paquete de 50
11741866 De 5 a 150 mg/l paquete de 50
5 options
Código de producto. 11751073
Marca: WTW™ 250358
Obtenga resultados de precisión con el kit de pruebas de celdas listo para usar de nitrógeno total (NTotal) CombiCheck para la determinación del nitrógeno total en aguas residuales, agua potable y aguas superficiales.
  • Gran variedad de instrumentos para el análisis de nitrógeno en agua
  • Para aguas residuales, agua potable, aguas superficiales
  • Método Nitrospectral
  • Método de pruebas fotométricas
  • Kit de pruebas de celdas de nitrógeno total (NTotal) CombiCheck
  • Determinaciones seguras de COD y NTotal en agua
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Analitos Nitrospectral
Para utilizar con (aplicación) Para aguas residuales, agua potable, aguas superficiales
Para utilizar con (equipo) Fotómetros PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, spectroFlex, Photoflex
Incluye Certificados
Nº de pruebas 9
temp De 0,5 a 15 mg/l NTtotal (120°C/248°F, 1 h)
Suficiente para 25 pruebas
Método de prueba Photométrique
Tipo Kit de pruebas de celdas de nitrógeno total (NTotal) CombiCheck
compliance-icons
Nombre del producto
  • Nitrogen (total) Cell Test Method: photometric 0.5 - 15.0 mg/l N Spectroquant
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sulphuric acid