Learn More
Palintest™ Nitrógeno total/30 N
Click to view available options
temp:
de 0,6 a 30 mg/l
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Descripción
- X24 tubo de ensayo para nitrógeno total
- Nitrógeno total, pruebas en tubos para fotómetros, de 0 a 30 mg/l de N
- 25 pruebas por paquete
- La prueba en tubos de nitrógeno total/30 Palintest proporciona un método sencillo de medición de persulfato de nitrógeno total en el intervalo de 0 a 30 mg/l de N
- Esta prueba funciona en combinación con las pruebas en tubos de fotómetro para nitrato
Especificaciones
Especificaciones
| Nº de pruebas | 25 |
| Cantidad | 1 unidad |
| temp | de 0,6 a 30 mg/l |
| Tipo | Nitrógeno total/30 N |