Learn More
R&D Systems™ Total Nitric Oxide and Nitrate/Nitrite Parameter Assay Kit
Click to view available options
Cantidad:
1 placa de 96 pocillos
Tamaño de la unidad:
96 tests
Descripción
The Total Nitric Oxide and Nitrate/Nitrite Parameter Assay Kit quantifies multi-species Nitric Oxide in cell culture supernates (10 ul), serum (25 ul), edta plasma (25 ul), heparin plasma (25 ul), citrate plasma (25 ul), urine (10 ul).
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo del ensayo | 3.12 - 200 umol/L |
| Sensibilidad del ensayo | 0.78 umol/L |
| Tipo de muestra | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Citrate, Heparin), Serum, Urine |
| Especificidad | Total Nitric Oxide, Nitrite and Nitrate Levels in Various Samples |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| Cantidad | 1 placa de 96 pocillos |
| Volumen de muestra | Cell Culture Supernates (10uL),Serum (25uL),EDTA Plasma (25uL),Heparin Plasma (25uL),Citrate Plasma (25uL),Urine (10uL) |
| Requisitos de almacenamiento | Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |