Learn More
Invitrogen™ Total Nitric Oxide Assay Kit
Código de producto. 10762345
Click to view available options
Cantidad:
2 x 96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. 10762345
Marca: Invitrogen™ EMSNOTOT
Mida el óxido nítrico total (NO) como valor único (suma) de nitrato (NO3-) y nitrito (NO2-) en orina, saliva, plasma, suero y otros fluidos biológicos.
Analice el óxido nítrico total (NO) como valor único (suma) de nitrato (NO3-) y nitrito (NO2-) en orina, saliva, plasma, suero y otros fluidos biológicos con nuestro kit de ensayo de óxido nítrico total Thermo Scientific.
Información adicional y pedidos en línea
El kit de ensayo de óxido nítrico es para la determinación cuantitativa de nitrito (NO2-) y nitrato (NO3-) en fluidos biológicos. El kit utiliza la enzima nitrato reductasa para convertir el nitrato en nitrito. El nitrito se detecta entonces como un azocolorante resultado de la reacción de Griess que absorbe la luz visible a 540 nm. El óxido nítrico total (NO) aportado por el nitrato y el nitrito de un sistema se mide como tal después de convertir todo el nitrato en nitrito.
  • Objetivo: Óxido nítrico total (NO) aportado por la suma de nitrito (NO2-) y nitrato (NO3-)
  • Formato: Tinción colorimétrica (azocolorante) para placas transparentes de 96 pocillos
  • Medición: Absorbancia a 540 nm (±20 nm)
  • Intervalo del ensayo: De 3,1 a 100 μM
  • Sensibilidad: 1,35 μM
  • Precisión: Depende de varios factores (por lo general, CV intra e interensayo ≤ 5 %)
  • Tipos de muestras: Orina, saliva, plasma, suero y otros fluidos biológicos
  • Tiempo total del ensayo: 45 minutos
  • Tamaño de muestras: 50 μl
Incluye: el kit completo contiene reactivos Griess, patrones de nitrito y nitrato, nitrato reductasa, NADH y diluyentes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 2 x 96 pruebas
Nº de pruebas 2 x 96 tests
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.