Learn More
Schneider Ludwig™ Termómetros de inmersión total de laboratorio
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
-10°C a +50°C
De -10 °C a +100 °C
Longitud (métrico):
305 mm
420 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Suitable for official certification |
| Tipo de inmersión | inmersión total |
| Longitud (métrico) | 305 mm |
| Relleno del termómetro | Líquido rojo |
| Tipo de producto | Termómetro |
| Temperatura máxima | 100 °C |
| Temperatura mín. (métrico) | -10°C |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -10 °C a +100 °C |
| Subdivisión | 1 °C |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.