Learn More
Estándares de número de base total
Código de producto. 11995144
Change view
Click to view available options
Concentración:
15.17 mg KOH/g
3.01 mg KOH/g
30,17 mg de KOH/g
40.51 mg KOH/g
6.06 mg KOH/g
70.24 mg KOH/g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Concentración unitSize
11995144 6.06 mg KOH/g 50 g
16080440 3.01 mg KOH/g 50 g
16060440 15.17 mg KOH/g 50 g
16020450 30,17 mg de KOH/g 50 g
16040450 40.51 mg KOH/g 50 g
11905154 70.24 mg KOH/g 50 g
6 options
Código de producto. 11995144
Marca: Paragon Scientific TBN6
Los estándares ISO 17025 e ISO 17034 de número base (BN) de Paragon Scientific se fabrican específicamente para la verificación de instrumentos analíticos utilizados para determinar el número de base mediante valoración potenciométrica. Cada estándar está certificado de conformidad estricta con los protocolos internacionales de métodos de prueba, ASTM D2896/IP 276.
Cada estándar está certificado de conformidad estricta con los protocolos internacionales de métodos de prueba, ASTM D2896 / IP 276. La fabricación y certificación se lleva a cabo en estricta conformidad con las acreditaciones dobles UKAS de Paragon Scientific ISO 17025 e ISO 17034. Esta doble acreditación nos permite garantizar el más alto nivel de garantía de acreditación y proporciona los datos certificados más creíbles disponibles en todo el mundo.
  • Número de base (BN) probado y certificado de acuerdo con ASTM D664 / IP 177
  • Certificado en estricta conformidad con ISO 17025 e ISO 17034 en virtud de la acreditación UKAS
  • El nivel más alto de garantía de acreditación, proporcionando los datos certificados más creíbles disponibles en todo el mundo.
  • Plenamente trazable a las normas internacionales y a los bajos niveles de incertidumbre consigue la máxima precisión de los datos.
  • Normalmente se utiliza en el análisis de aceites y lubricantes usados, pero no se limita a ellos.
  • Se suministra en paquetes de un solo volumen o en paquetes triples.
  • Se suministran en envases de vidrio a prueba de manipulación, lo que garantiza la integridad de las muestras.
  • Fabricado en el Reino Unido
  • 24 meses de vida útil.
Especificaciones
Concentración 6.06 mg KOH/g
Cantidad 50 g
Valores nominales citados