Learn More
Proteintech™ Kit de ELISA para S-RBD SARS-CoV-2 de anticuerpos totales (IgG e IgM)
Código de producto. 16881656 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de muestra:
plasma, Suero
Tamaño de la unidad:
96 tests
Código de producto. Tipo de muestra unitSize
16881656 plasma, Suero 96 tests
1 options
Código de producto. 16881656
Marca: Proteintech™ KE3000696T
KE30006 es una medición cuantitativa del anticuerpo total (IgG e IgM) a la proteína S-RBD de SARS-COV-2 en suero o plasma
  • KE30006 es una medición cuantitativa del anticuerpo total (IgG e IgM) a la proteína S-RBD de SARS-COV-2 en suero o plasma.
  • El principio del kit es el ELISA de captura.
  • El anticuerpo antihumano se ha revestido previamente en un pocillo de microplacas.
  • Las muestras o el estándar se añaden al pocillo, después de la incubación, se lavan los pocillos y se añade a cada pocillo una proteína S-RBD conjugada de peroxidasa de rábano picante.
  • Produciendo un complejo anticuerpo anti-humano y muestra y proteína S-RBD SRAS-CoV-2 conjugada con HRP
  • Después de la incubación, los pocillos se lavan, seguidos del reactivo de tetrametil-benzidina (TMB).
  • La solución, que contiene ácido sulfúrico, se utiliza para detener el desarrollo y la intensidad del color, que es proporcional a la cantidad de proteínas unidas, se puede medir a 450 nm con la longitud de onda de corrección establecida a 630 nm.
Especificaciones
Número de acceso NC_045512
Intervalo del ensayo De 6,25 a 200 ng/ml
Certificaciones/conformidad ISO 13485
Formato del kit de inmunoensayo Kit de ELISA con revestimiento
Tipo de muestra plasma, Suero
Sustrato DAB
Grado de kit de inmunoensayo Panel de combinación y adaptabilidad
CV interensayo <10%
CV intraensayo <10%
Condiciones de envío Hielo azul
Requisitos de almacenamiento De -20 °C a +4 °C
ID. de UniProt P0DTC2
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 96TEST Total antibody (IgG and IgM) to SARS-CoV-
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine