Learn More
Estándar de número de ácidos totales, ASTM D664 (valor nominal: 10,14 mg de KOH/g), 1 x 50 g, Paragon Scientific™
Código de producto. 16020440
Click to view available options
Cantidad:
1 x 50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. 16020440
Marca: Paragon Scientific TAN100
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricado específicamente para la verificación de los instrumentos analíticos utilizados para determinar el índice de acidez mediante titulación potenciométrica. Cada estándar está certificado de conformidad estricta con los protocolos internacionales de métodos de prueba, ASTM D664/IP 177.
  • Número de ácido (TAN) probado y certificado de acuerdo con ASTM D664 / IP 177
  • Certificado en estricta conformidad con ISO 17025 e ISO 17034 en virtud de la acreditación UKAS
  • El nivel más alto de garantía de acreditación, proporcionando los datos certificados más creíbles disponibles en todo el mundo.
  • Plenamente trazable a las normas internacionales y a los bajos niveles de incertidumbre consigue la máxima precisión de los datos.
  • Normalmente se utiliza en el análisis de aceites y lubricantes usados, pero no se limita a ellos.
  • Se suministra en paquetes de un solo volumen o en paquetes triples.
  • Se suministran en envases de vidrio a prueba de manipulación, lo que garantiza la integridad de las muestras.
  • Fabricado en el Reino Unido
  • 24 meses de vida útil.
Especificaciones
Cantidad 1 x 50 g
Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.