missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
STEMCELL Technologies Torin 1
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Descripción
- Torin 1 is an ATP-competitive inhibitor of the mammalian target of rapamycin (mTOR), inhibiting the mTOR complexes mTORC1 and mTORC2 with IC50 values of 2 and 10 nM respectively
- It is selective for mTOR versus a panel of over 400 other kinases screened at 10 μM (Thoreen et al.; Liu et al.)
- Inhibits tumor growth, likely through a cytostatic rather than cytotoxic mechanism, in a U87MG PTEN-null glioblastoma mouse xenograft model (Liu et al.)
- Hinders growth, motility, invasion, and survival of primary colon cancer stem-like cells in vitro, and suppresses tumor growth but does not affect normal colon stem cells in xenografts (Francipane & Lagasse)
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 1222998-36-8 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula molecular | C35H28F3N5O2 |
| Pureza | ≥95% |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido