missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Torc1 Monoclonal Antibody (1B5)

Descripción
Torc1 Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow, ELISA
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Torc1 |
| Aplicaciones | ELISA, Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 1B5 |
| Concentración | Conc. Not Determined |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | ascites with 0.03% sodium azide |
| génica | CRTC1 |
| N.º de referencia del gen | Q6UUV9 |
| Alias de gen | AI413414; CH211-255D18.10; CH211-255D18.9; CREB regulated transcription coactivator 1; CREB regulated transcription coactivator 1b; CREB-regulated transcription coactivator 1; CREB-regulated transcription coactivator 1; CREB-regulated transcription coactivator 1b; CRTC1; crtc1b; FLJ14027; KIAA0616; MECT 1; Mect1; mKIAA0616; mucoepidermoid carcinoma translocated 1; mucoepidermoid carcinoma translocated protein 1; Mucoepidermoid carcinoma translocated protein 1 homolog; R74955; si:ch211-255d18.8; TORC1; TORC-1; transducer of CREB protein 1; transducer of regulated cAMP response element-binding protein (CREB) 1; transducer of regulated cAMP response element-binding protein 1; WAMTP1; zfTorc1 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?