missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ TOR3A Polyclonal Antibody
Descripción
Peptide sequence: FHFPHPKYVD LYKEQLMSQI RETQQLCHQT LFIFDEAEKL HPGLLEVLGP Sequence homology: Cow: 93%; Dog: 100%; Guinea Pig: 86%; Horse: 93%; Human: 100%; Mouse: 93%; Pig: 93%; Rabbit: 86%; Rat: 93%; Zebrafish: 83%.
The function remains unknown.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TOR3A |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.5 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide |
| génica | TOR3A |
| N.º de referencia del gen | Q9H497 |
| Alias de gen | Adir; ADIR2; ATP-dependant interferon response protein 1; ATP-dependant interferon responsive; ATP-dependent interferon-responsive protein; si:ch211-198n5.8; Tor3a; Torsin family 3 member A; torsin family 3, member A; torsin-3A |
| Símbolos de los genes | TOR3A |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?