missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TOPORS, Mouse anti-Human, Clone: 6C8, Abnova™

Código de producto. 16172126
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16172126 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16172126

Marca: Abnova H00010210M16.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Sequence: SPDSKCPICLDRFDNVSYLDRCLHKFCFRCVQEWSKNKAECPLCKQPFDSIFHSVRAEDDFKEYVLRPSYNGSFVTPDRRFRYRTTLTRERNASVYSPSGPVNRRTTT

Especificaciones

Antígeno TOPORS
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 6C8
Conjugado Unconjugated
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
génica topoisomerase I binding, arginine/serine-rich
N.º de referencia del gen NM_005802
Alias de gen LUN/P53BP3/RP31/TP53BPL
Símbolos de los genes TOPORS
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno TOPORS (NP_005793, 98 a.a. ∼ 205 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10210
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Tipo de producto Antibody
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.