Learn More
Topoisomerase II alpha Mouse, Clone: TOP2A/1361, enQuireBio™
Código de producto. 15940998
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15940998 100 μg 100 microgramos
15930998 20 μg 20 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15940998 Proveedor EnquireBio N.º de proveedor 7153MSM1P1
Mouse Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno Topoisomerase II alpha
Aplicaciones Immunohistochemistry
Localización celular Nuclear
Clasificación Monoclonal
Clon TOP2A/1361
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
N.º de referencia del gen XP_011523467
Símbolos de los genes TOP2A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human Topoisomerase II alpha fragment (aa1352-1493)
Peso molecular del antígeno 170kDa
Control positivo HeLa cells or Tonsil
Método de purificación Protein A/G Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7153
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG2b κ