Learn More
Invitrogen™ TOPO™ XL-2 Complete PCR Cloning Kit, without competent cells
Descripción
- El kit de clonación PCR completa TOPO™ XL-2 proporciona todos los elementos necesarios para la clonación eficaz de productos de PCR extralarga (hasta 13 kb).
- El kit utiliza el vector pCR™-XL-2-TOPO™ linealizado y activado con la topoisomerasa 1, que es compatible con la clonación de fragmentos de PCR de extremos romos. La amplificación de fragmentos largos de PCR se habilita mediante la mezcla maestra de PCR Platinum™ SuperFi™ Green, que se incluye en el kit.
- La activación de la topoisomerasa I del vector permite ligar los productos de PCR en tan solo 5 minutos en su sobremesa, lo que resulta en una alta eficacia de clonación (hasta un 90 % de recombinantes positivos con fragmentos de 10 kb).
- Gen ccdB para la selección positiva
- Sitio EcoR I que flanquea el sitio de inserción del producto de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para una sencilla escisión de insertos
- Diversas opciones de genes de resistencia a ampicilina y kanamicina en E. coli
- Sitio de cebado o promotor T7 para la transcripción y secuenciación de ARN in vitro
- Sitios de cebado directo e inverso T7, T3 y M13 para secuenciación
- Kits de clonación PCR TOPO XL-2 que contienen el vector pCR-XL-2-TOPO
- Mezcla maestra de PCR Platinum SuperFi Green: presenta una ADN polimerasa de corrección (> 100X de fidelidad en comparación con Taq) con una alta capacidad de procesamiento y un gradiente de densidad para generar amplicones de PCR largos y precisos listos para cargar en un gel de agarosa para la extracción de gel
- Extracción de gel PureLink™ Quick y kit combinado de purificación de PCR: diseñados para purificar fragmentos de ADN a partir de geles de agarosa o para la purificación directa de PCR con un cartucho de centrifugación a base de sílice en < de 30 minutos
Especificaciones
Especificaciones
| Cepa bacteriana o de levadura | No incluida |
| Resistencia bacteriana a los antibióticos | Ampicilina (AmpR), kanamicina (KanR) |
| Método de clonación | Zero Blunt TOPO |
| Contenido y almacenamiento | Caja 1: Almacenar de -5 a -30 °C. • Vector pCR XL-2-TOPO • Solución salina • Cebador T3 • Cebador T7 • Plantilla de PCR de control XL • Cebadores de PCR de control XL • Mezcla maestra de PCR Platinum SuperFi Green • Potenciador SuperFi GC • Agua sin nucleasas Caja 2: Almacenar a temperatura ambiente. • Tampón de solubilización de geles (L3) • Tampón de unión (B2) • Tampón de lavado (W1) • Tampón de elución (E1) • Columnas de centrifugación de limpieza PureLink (en tubos de lavado) • Tubos de recuperación/elución PureLink |
| Formato | Kit |
| Para utilizar con (aplicación) | Clonación PCR |
| N.º de reacciones | 20 reacciones |
| Línea de productos | TOPO |
| Tipo de producto | Kit de clonación |
| Promotor | T3, T7 |
| Mostrar más |