Learn More
Invitrogen™ Kit TOPO™ TA Cloning™, promotor doble, sin células competentes
Descripción
Includes
Vector pCR™II-TOPO activado por topoisomerasa I, tampón de PCR, solución salina, dNTP, plantilla de control, primers M13 directos e inversos, primers de PCR de control, agua estéril
Incluye el vector PCR™II-TOPO TA con dos promotores T7 y SP6. Al eliminar la tediosa y laboriosa clonación de sitios de restricción, la clonación TOPO es el método de clonación más fiable, ya que la reacción de clonación tarda solo 5 minutos con un protocolo de 3 pasos y produce recombinantes de hasta un 95 %. Resistente a kanamicina (KanR) y Zeocin™ (ZeoR)
Opciones del kit: Kits de promotor doble TOPO TA Cloning
Los kits de promotor doble TOPO TA Cloning pueden adquirirse con diversas células competentes que ofrecen distintas ventajas dependiendo de sus necesidades:
- Clonación general: Células TOP10 (n.º de cat. K4600-J10, K4600-01, K4600-40)
- Clonación de gran eficacia: Células TOP10 Electrocomp™ (n.º de cat. K4660-01, K4660-40)
- Clonación general, resistencia T1 bacteriófaga: Células DH5α-T1R (n.º de cat. K4620-01, K4620-40)
- Crecimiento rápido: E. coli Mach1™ -T1R químicamente competente (n.º de Nº K4610-20)
- Necesidades de represor/inducción: Células TOP10F' (n.º de cat. K4650-01, K4650-40)
- Suministro de sus propias células (n.º de cat. 450640 y 452640)
- Salientes 3'-T para ligadura directa de productos de PCR amplificados con Taq
- Promotores de T7 y SP6 para una transcripción in vitro eficaz
- Sitios de primers directos e inversos M13 para secuenciación
- 16 prácticos sitios de restricción, incluido EcoRI, que flanquean su inserto para su posterior escisión o subclonación
- Diversas opciones de resistencia a kanamicina y ampicilina en E. coli
- Fácil detección de colonias azules/blancas para la selección de recombinantes
Clonación, clonación por PCR
Especificaciones
Especificaciones
| Resistencia bacteriana a los antibióticos | Ampicilina (AmpR), kanamicina (KanR) |
| Método de clonación | TOPO™-TA |
| Contenido y almacenamiento | Caja 1: • Vector pCR™II-TOPO™ activado con la topoisomerasa I • Tampón de PCR • Solución salina • dNTP • Plantilla de control •Primers M13 directo e inverso • Primers de PCR de control • Agua estéril Almacenar entre -5 y -30 °C. Todos los reactivos son estables durante 6 meses si se almacenan adecuadamente. |
| Formato | Kit |
| Para utilizar con (aplicación) | Clonación y posterior transcripción in vitro |
| Incluye | Vector de pCR™II-TOPO™ activado por topoisomerasa I; tampón de PCR; solución de sal; dNTP; plantilla de control; primers M13 directo e inverso; primers de PCR de control; agua estéril |
| Línea de productos | TOPO |
| Tipo de producto | Kit de clonación de TA |
| Promotor | T7, SP6 |
| Cantidad | 10 reacciones |
| Mostrar más |