missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Topiroxostat, MedChemExpress

Código de producto. 16456576
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16456576 100 mg 100 miligramos
16446228 10 mg 10 miligramos
16422357 50 mg 50 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16456576

Marca: Medchem Express HY14874

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Topiroxostat (FYX-051) is a potent and orally active xanthine oxidoreductase (XOR) inhibitor with an IC50 value of 5.3 nM and a Ki value of 5.7 nM. Topiroxostat exhibits weak CYP3A4-inhibitory activity (18.6%). Topiroxostat has the potential for hyperuricemia treatment.

Topiroxostat (FYX-051) is a potent and orally active xanthine oxidoreductase (XOR) inhibitor with an IC50 value of 5.3 nM and a Ki value of 5.7 nM. Topiroxostat exhibits weak CYP3A4-inhibitory activity (18.6%). Topiroxostat has the potential for hyperuricemia treatment.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Topiroxostat
Forma física Solid
CAS 577778-58-6
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H8N6
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Sinónimo FYX-051
Información de solubilidad DMSO : 23.5 mg/mL (94.67 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES N#CC1=NC=CC(C2=NNC(C3=CC=NC=C3)=N2)=C1
Peso molecular (g/mol) 248.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.24
Porcentaje de pureza 99.63%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.