Learn More
Multiroir Controlec™ Cajas de almacenamiento de plástico TOPBOX
Descripción
La serie TOPBOX de cajas de almacenamiento de plástico ofrece muchas ventajas:
- Ligeras y resistentes a golpes para un almacenamiento y transporte prácticos
- El plástico transparente facilita la identificación de elementos
- Dos asas ergonómicas para una fácil manipulación
- Tapas (incluidas) cerradas con dispositivo de pinza
- Varios tamaños disponibles
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 6 L |
| Color del tapón | Negro |
| Tipo de tapón | Clip |
| Color | Translúcido |
| Material | Polipropileno |
| Forma | Rectangulares |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento y transporte |
| Incluye | Asa, tapa |
| N.º de compartimentos | 1 |
| Tipo de producto | Archivador de portaobjetos Shandon |
| Mostrar más |