Learn More
Multiroir Controlec™ Cajas de almacenamiento de plástico TOPBOX
Código de producto. 15839475
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 L
6 L
8 L
14 L
21 L
32 L
53 L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
290 x 195 x 98 mm
290 x 195 x 185 mm
390 x 290 x 108 mm
390 x 290 x 185 mm
510 x 390 x 169 mm
510 x 390 x 258 mm
510 x 390 x 435 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Código de producto. Capacidad (métrico) Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
15839475 32 L 510 x 390 x 258 mm cada uno
15889465 3 L 290 x 195 x 98 mm cada uno
15899465 6 L 290 x 195 x 185 mm cada uno
15809475 8 L 390 x 290 x 108 mm cada uno
15819475 14 L 390 x 290 x 185 mm paquete de 5
15829475 21 L 510 x 390 x 169 mm paquete de 5
15849475 53 L 510 x 390 x 435 mm cada uno
7 options
Código de producto. 15839475
Marca: Multiroir Controlec™ 18706
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ligeras, transparentes y ergonómicasLas cajas de almacenamiento de plástico Multiroir Controlec™ TOPBOX están fabricadas con plástico transparente y altamente resistente a impactos con tapas con cierre de clip y asas de transporte ergonómicas para un almacenamiento y transporte prácticos de todo tipo de productos.
La serie TOPBOX de cajas de almacenamiento de plástico ofrece muchas ventajas:
  • Ligeras y resistentes a golpes para un almacenamiento y transporte prácticos
  • El plástico transparente facilita la identificación de elementos
  • Dos asas ergonómicas para una fácil manipulación
  • Tapas (incluidas) cerradas con dispositivo de pinza
  • Varios tamaños disponibles
Especificaciones
Capacidad (métrico) 32 L
Color del tapón Negro
Tipo de tapón Clip
Color Translúcido
Material Polipropileno
Forma Rectangulares
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento y transporte
Incluye Asa, tapa
N.º de compartimentos 1
Tipo de producto Archivador de portaobjetos Shandon
Modelo TOPBOX
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 510 x 390 x 258 mm
Longitud (métrico) 510 mm
Longitud (métrico) exterior 510 mm
Anchura (métrico) 390mm
Anchura exterior (métrico) 390mm
Altura (métrico) 258 mm
Altura exterior (métrico) 258 mm