missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TOP2A Mouse anti-Human, Clone: UMAB145, liquid, UltraMAB™

Mouse Monoclonal Antibody

Marca:  Origene Technologies UM870042

Encompass_Preferred

Código de producto. 17560115

  • 271.04€ / 30 microlitros

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Topo II alpha plays important roles in synthesis and transcription of DNA as well as chromosomal segregation during mitosis. It is reported to be a sensitive and specific marker of late S-, G2- & M-phases in transformed and developmentally regulated normal cellsTopo II alpha is also implicated in drug resistance of tumor cells.
Especificaciones

Especificaciones

TOP2A
Monoclonal
0.5-1.0 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
P11388
TOP2A
Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 1100-1531 of human TOP2A produced in E.coli.
30 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Immunohistochemistry (Paraffin)
UMAB145
Unconjugated
TOP2A
TOP2, TP2A
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
7153
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado