missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TOP2A Antibody (TOP2A/4397R), DyLight 650, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-08756C
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
TOP2A Monoclonal antibody specifically detects TOP2A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| TOP2A | |
| Monoclonal | |
| DyLight 650 | |
| DNA topoisomerase (ATP-hydrolyzing), DNA topoisomerase 2-alpha, DNA topoisomerase II, 170 kD, DNA topoisomerase II, alpha isozyme, EC 5.99.1.3, TOP2DNA gyrase, topoisomerase (DNA) II alpha (170kD), topoisomerase (DNA) II alpha 170kDa, TP2A | |
| Synthetic peptide corresponding to TOP2A residues within aa1431-1531 of TOP2A (Uniprot: P11388 ) | |
| 100 μg | |
| Cancer, Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, DNA Repair, Stem Cell Markers | |
| 7153 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| TOP2A/4397R | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido