Learn More
Fisherbrand™ Puntas de pipeta Top-Line
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,1 a 10 μl
De 0,5 a 20 μL
De 0.5 a 20 μl
De 1 a 200 μl
De 5 a 300 μl
De 5 a 300 μL
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Color:
Amarillo
Transparente
Longitud (métrico):
34,1mm
45,7 mm
45.7 mm
5.08 cm
50,8mm
55 mm
55 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 960
Descripción
- Geometría de cono optimizada para un ajuste seguro
- Marcas de graduación en la punta en volúmenes estándar
- La abertura de punta cónica evita la formación de gotas en el extremo de la punta
- Puntas fabricadas con polipropileno virgen, no humectable y esterilizable en autoclave
- Paquetes estériles disponibles (radiación beta)
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | De 0,1 a 10 μl |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Transparente |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Longitud (métrico) | 34,1mm |
| Certificaciones/conformidad | Norma ISO 8655, Directiva de la UE 98/79/EG, código de la autoridad competente DE/CA90, EN 552/ISO 11137 y DIN EN 556, Directiva de la UE 2002/95/CE, norma ISO 14000 y norma ISO 14001, norma ISO 10993, norma DIN 12600 |
| Método de esterilización | Autoclave |
| Formato | Gradilla |
| Estilo de punta | Compatibilidad universal |
| Para utilizar con (equipo) | Universal Fit |
| Mostrar más |