Learn More
Fisherbrand™ Puntas de pipeta Top-Line
Código de producto. 10739444 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,1 a 10 μl
De 0,5 a 20 μL
De 0.5 a 20 μl
De 1 a 200 μl
De 5 a 300 μl
De 5 a 300 μL
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Color:
Amarillo
Transparente
Longitud (métrico):
34,1mm
45,7 mm
45.7 mm
5.08 cm
50,8mm
55 mm
55 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 960
Código de producto. Volumen (métrico) Esterilidad Color Longitud (métrico) unitSize
10739444 De 1 a 200 μl No estéril Transparente 50,8mm paquete de 960
10182742 De 0,1 a 10 μl No estéril Transparente 34,1mm paquete de 960
10739254 De 1 a 200 μl No estéril Amarillo 5.08 cm paquete de 1000
10233932 De 0,1 a 10 μl Estéril Transparente 34,1mm paquete de 960
10458072 De 1 a 200 μl Estéril Transparente 50,8mm paquete de 960
10142172 De 1 a 200 μl Estéril Amarillo 50,8mm paquete de 960
10532543 De 0.5 a 20 μl No estéril Transparente 45.7 mm paquete de 960
10542543 De 0,5 a 20 μL Estéril Transparente 45,7 mm paquete de 960
10509862 De 5 a 300 μl No estéril Transparente 55 mm paquete de 1000
10396142 De 5 a 300 μL No estéril Transparente 55 mm paquete de 960
10 options
Código de producto. 10739444
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Elimine la contaminación de las muestras y evite la pérdida de muestras. Las puntas de pipeta Fisherbrand™ Top-Line ofrecen precisión en el pipeteo con punta cónica y ajuste seguro.
  • Geometría de cono optimizada para un ajuste seguro
  • Marcas de graduación en la punta en volúmenes estándar
  • La abertura de punta cónica evita la formación de gotas en el extremo de la punta
  • Puntas fabricadas con polipropileno virgen, no humectable y esterilizable en autoclave
  • Paquetes estériles disponibles (radiación beta)
Especificaciones
Volumen (métrico) De 1 a 200 μl
Esterilidad No estéril
Color Transparente
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Longitud (métrico) 50,8mm
Certificaciones/conformidad Norma ISO 8655, Directiva de la UE 98/79/EG, código de la autoridad competente DE/CA90, EN 552/ISO 11137 y DIN EN 556, Directiva de la UE 2002/95/CE, norma ISO 14000 y norma ISO 14001, norma ISO 10993, norma DIN 12600
Método de esterilización Autoclave
Formato Gradilla
Estilo de punta Compatibilidad universal
Para utilizar con (equipo) Universal Fit
Graduado Sí
Línea de productos Top-Line
Material Polipropileno virgen
Graduaciones Volúmenes estándar