Learn More
Fisherbrand™ Puntas de pipeta Top-Line
Código de producto. 10739254 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,1 a 10 μl
De 0,5 a 20 μL
De 0.5 a 20 μl
De 1 a 200 μl
De 5 a 300 μl
De 5 a 300 μL
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Color:
Amarillo
Transparente
Longitud (métrico):
34,1mm
45,7 mm
45.7 mm
5.08 cm
50,8mm
55 mm
55 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 960
Código de producto. 10739254
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Elimine la contaminación de las muestras y evite la pérdida de muestras. Las puntas de pipeta Fisherbrand™ Top-Line ofrecen precisión en el pipeteo con punta cónica y ajuste seguro.
  • Geometría de cono optimizada para un ajuste seguro
  • Marcas de graduación en la punta en volúmenes estándar
  • La abertura de punta cónica evita la formación de gotas en el extremo de la punta
  • Puntas fabricadas con polipropileno virgen, no humectable y esterilizable en autoclave
  • Paquetes estériles disponibles (radiación beta)
Especificaciones
Volumen (métrico) De 1 a 200 μl
Esterilidad No estéril
Color Amarillo
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Longitud (métrico) 5.08 cm
Certificaciones/conformidad Norma ISO 8655, Directiva de la UE 98/79/EG, código de la autoridad competente DE/CA90, EN 552/ISO 11137 y DIN EN 556, Directiva de la UE 2002/95/CE, norma ISO 14000 y norma ISO 14001, norma ISO 10993, norma DIN 12600
Método de esterilización Autoclave
Estilo de punta Universal
Para utilizar con (equipo) Universal Fit
Graduado Sí
Línea de productos Top-Line
Material Polipropileno virgen
Graduaciones Volúmenes estándar