Descripción
- Geometría de cono optimizada para un ajuste seguro
- Marcas de graduación en la punta en volúmenes estándar
- La abertura de punta cónica evita la formación de gotas en el extremo de la punta
- Puntas fabricadas con polipropileno virgen, no humectable y esterilizable en autoclave
- Paquetes estériles disponibles (radiación beta)
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | De 1 a 200 μl |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Transparente |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Longitud (métrico) | 50,8mm |
| Certificaciones/conformidad | Norma ISO 8655, Directiva de la UE 98/79/EG, código de la autoridad competente DE/CA90, EN 552/ISO 11137 y DIN EN 556, Directiva de la UE 2002/95/CE, norma ISO 14000 y norma ISO 14001, norma ISO 10993, norma DIN 12600 |
| Método de esterilización | Radiación beta |
| Formato | Gradilla |
| Estilo de punta | Compatibilidad universal |
| Para utilizar con (equipo) | Universal Fit |
| Mostrar más |