Learn More
BINDER™ Orificio de acceso superior (de 10 a 50 mm)
Código de producto. 16327075 Tienda BINDER Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Acero
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material unitSize
16327075 Acero cada uno
1 options
Código de producto. 16327075
Marca: BINDER™ 80121364
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con: Unidades de la serie FD BINDER
  • Para usar en la parte superior
  • Incluye enchufe de silicona
  • Para usar con una amplia gama de incubadoras y cámaras BINDER™
Especificaciones
Descripción Orificio de acceso con tapón de silicona - 30 mm, superior
Para utilizar con (equipo) Cámaras BINDER serie FD
Material Acero
Tipo Accesorio, orificio de acceso
Incluye Enchufe de silicona
Diámetro interior (métrico) 30 mm