missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TOOS, MedChemExpress

Código de producto. p-200097068
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16471796 500 mg 500 miligramos
16421589 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16471796 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15932

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress TOOS, a Trinder's reagent, is a novel highly water-soluble aniline derivative; are widely used in diagnostic tests and biochemical tests.

TOOS, a Trinder's reagent, is a novel highly water-soluble aniline derivative

Especificaciones

Nombre del producto químico o material TOOS
CAS 82692-93-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H18NNaO4S
Cantidad 500 mg
Sinónimo TOOS sodium salt
Información de solubilidad DMSO : ≥ 47 mg/mL (159.14 mM)
SMILES O=S(CC(O)CN(CC)C1=CC=CC(C)=C1)(O[Na])=O
Peso molecular (g/mol) 295.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.33
Porcentaje de pureza 99.76%
Grado Research
Forma física Powder
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.