Learn More
TOMM40 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16858464 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16858464 20 μL 20 microlitros
16848464 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16858464
Marca: Proteintech 184091AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
TOMM40 is the channel-forming subunit of the translocase of the mitochondrial outer membrane complex that is essential for protein import into mitochondria.
Especificaciones
Antígeno TOMM40
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.22 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica TOMM40
N.º de referencia del gen O96008, Q75Q40, Q9QYA2
Alias de gen C19orf1, D19S1177E, p38.5, PER EC1, PEREC1, Protein Haymaker, TOM40, TOMM40
Símbolos de los genes Tomm40
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno TOMM40 Fusion Protein Ag13065
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10452, 308416, 53333
Especies diana Human, Rat, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG