missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TOMM34 Monoclonal Antibody (OTI1B4), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200012329
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17558721 30 μL 30 microlitros
17538721 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17558721

Proveedor: Origene Technologies TA503183S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TOMM34 Monoclonal antibody specifically detects TOMM34 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot

Especificaciones

Antígeno TOMM34
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1B4
Concentración 0.33 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Tomm34
N.º de referencia del gen Q15785
Alias de gen 2610100K07Rik; hTom34; HTOM34P; mitochondrial import receptor subunit TOM34; outer mitochondrial membrane translocase (34kD); TOM34; Tomm34; Translocase of outer membrane 34 kDa subunit; translocase of outer mitochondrial membrane 34; URCC3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human TOMM34 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10953
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.