missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TOMM34 Monoclonal Antibody (OTI1B4), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17538721
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17538721 100 μL 100 microlitros
17558721 30 μL 30 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17538721 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA503183

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The protein encoded by this gene is involved in the import of precursor proteins into mitochondria. The encoded protein has a chaperone-like activity, binding the mature portion of unfolded proteins and aiding their import into mitochondria. This protein, which is found in the cytoplasm and sometimes associated with the outer mitochondrial membrane, has a weak ATPase activity and contains 6 TPR repeats.

Especificaciones

Antígeno TOMM34
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1B4
Concentración 0.33 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica TOMM34
N.º de referencia del gen Q15785
Alias de gen HTOM34P, TOM34, URCC3
Símbolos de los genes TOMM34
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human TOMM34 produced in HEK293 cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10953
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.