missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tomivosertib, MedChemExpress

Código de producto. 16479446
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16479446 50 mg 50 miligramos
16495487 5 mg 5 miligramos
16494206 100 mg 100 miligramos
16472748 10 mg 10 miligramos
16410499 1 mg 1 miligramo
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16479446

Marca: Medchem Express HY100022

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Tomivosertib (eFT508) is a potent, highly selective, and orally active MNK1 and MNK2 inhibitor, with IC50s of 1-2 nM against both isoforms. Tomivosertib (eFT508) treatment leads to a dose-dependent reduction in eIF4E phosphorylation at serine 209 (IC50=2-16 nM) in tumor cell lines. Tomivosertib (eFT508) also dramatically downregulates PD-L1 protein abundance.

Tomivosertib (eFT508) is a potent, highly selective, and orally active MNK1 and MNK2 inhibitor, with IC50s of 1-2 nM against both isoforms. Tomivosertib (eFT508) treatment leads to a dose-dependent reduction in eIF4E phosphorylation at serine 209 (IC50=2-16 nM) in tumor cell lines. Tomivosertib (eFT508) also dramatically downregulates PD-L1 protein abundance.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Tomivosertib
Forma física Powder
CAS 1849590-01-7
Color Amarillo claro
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H20N6O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo eFT508
Información de solubilidad DMSO : 4.35 mg/mL (12.78 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(C)C=C(NC2=NC=NC(N)=C2)C(N13)=O)NC43CCCCC4
Peso molecular (g/mol) 340.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.38
Porcentaje de pureza 98.07%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.