missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tomeglovir, MedChemExpress

Código de producto. 16476887
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16476887 5 mg 5 miligramos
16492976 25 mg 25 miligramos
16490527 50 mg 50 miligramos
16484178 10 mg 10 miligramos
16405146 100 mg 100 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16476887

Marca: Medchem Express HY108261

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Tomeglovir is a potent anti-CMV agent, inhibiting processing of viral DNA-concatemers, with IC50s of 0.34 μM and 0.039 μM for HCMV and MCMV.

Tomeglovir is a potent anti-CMV agent, inhibiting processing of viral DNA-concatemers, with IC50s of 0.34 μM and 0.039 μM for HCMV and MCMV.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Tomeglovir
CAS 233254-24-5
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H27N3O4S
Cantidad 5 mg
Sinónimo BAY 38-4766
Información de solubilidad DMSO : ≥ 108 mg/mL (244.60 mM)
SMILES CC(C)(CO)C(NC1=CC=C(NS(=O)(C2=C3C=CC=C(N(C)C)C3=CC=C2)=O)C=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 441.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 441.54
Porcentaje de pureza 99.45%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.