Descripción
The TOM20 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human TOM20. This antibody recognizes human antigen. The TOM20 antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TOM20 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 1D6F5 |
| Concentración | 536 μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Mouse |
| Cantidad | 20 μL |
| Primario o secundario | Primary |
| ID de gen (Entrez) | 9804 |
| Mostrar más |