Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Tom
La opción ideal para aquellas personas que pasan horas de pie, como los profesionales de los sectores de la hostelería, la seguridad y los servicios. No tiene puntera, por lo que el peso se reduce notablemente, haciendo que sea un zapato práctico, muy cómodo y versátil, fácil de limpiar y mantener.
103.72€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN ISO 20347:2012 |
---|---|
Tipo de tapón | Cordones |
Color | Negro |
Diseñar | Tom |
Material de revestimiento | Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15908881
|
Emma Safety Footwear
MM70954237 |
37 |
103.72€
1 par |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15918881
|
Emma Safety Footwear
MM70954238 |
38 |
103.72€
1 par |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15928881
|
Emma Safety Footwear
MM70954239 |
39 |
103.72€
1 par |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15938881
|
Emma Safety Footwear
MM70954240 |
40 |
103.72€
1 par |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15948881
|
Emma Safety Footwear
MM70954241 |
41 |
103.72€
1 par |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15958881
|
Emma Safety Footwear
MM70954242 |
42 |
103.72€
1 par |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15968881
|
Emma Safety Footwear
MM70954243 |
43 |
103.72€
1 par |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15978881
|
Emma Safety Footwear
MM70954244 |
44 |
103.72€
1 par |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15988881
|
Emma Safety Footwear
MM70954245 |
45 |
103.72€
1 par |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15998881
|
Emma Safety Footwear
MM70954247 |
47 |
103.72€
1 par |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15908891
|
Emma Safety Footwear
MM70954248 |
48 |
103.72€
1 par |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- O2-Zapato de trabajo sin puntera de acero
- Fabricación en cuero de grano entero.
- GripForce™ Easy Twist
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver para unos pies más secos y frescos.
- Sanitized
Especificaciones
EN ISO 20347:2012 | |
Negro | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
Cordones | |
Tom | |
Cuero |