Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos con soporte mejorado Tom
Descripción
- Sin puntera de acero
- Versátil, de fácil limpieza y mantenimiento
- Exterior de cuero de grano completo
- Revestimiento de plata desinfectada Hydro-Tec™
- Plantilla antiestática no tejida
- Suela GripForce™ Easy Twist
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 46 |
| Material de la suela | Suela GripForce™ Easy Twist |