Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azul de toluidina O, puro
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Toluidine blue O |
| Beilstein | 27, 402 |
| Índice Merck | 15, 9679 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: 38.2g/L. Other solubilities: soluble in alcohol |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Nombre IUPAC | 3-amino-7-(dimetilamino)-2-metil-5λ⁴-fenotiazina-5-cloruro de ilio |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 305.82 |
| Grado | Pure |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Espectrometría UV | Complies |
| Mostrar más |