Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azul de toluidina O, certificado, 65 % mínimo de contenido de colorante
Código de producto. p-7076637
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
250 g
Tamaño de la unidad:
25 g
250 g
5 g
Código de producto. 15437209
Marca: Thermo Scientific Chemicals J66015.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 92-31-9 | C15H16ClN3S | 305.82 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92-31-9
Fórmula molecular C15H16ClN3S
Peso molecular (g/mol) 305.82
Número MDL MFCD00011934
Clave InChI HNONEKILPDHFOL-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo Basic Blue 17,C.I. 52040
PubChem CID 7083
Nombre IUPAC (7-amino-8-metilfenotiazina-3-iliden)-dimetilazanio; cloruro
SMILES [Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=C(C)C(N)=CC3=[S+]C2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Toluidine Blue O
Información de solubilidad Soluble in water at 1mg/ml
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.83
Porcentaje de pureza ≥65% dye content
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Forma física Polvo