Learn More
Toluene, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.7% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 15623750
Change view
Click to view available options
Cantidad:
4 x 2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15623750 4 x 2.5 L Frasco de vidrio paquete de 4
1 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 15623750
Marca: Honeywell-Riedel-de Haen 322494X2.5L
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Puriss. p.a., Reactivo ACS, React. ISO, React. farmacopea Eur.,≥ 99,7% (GC)
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
  • solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
  • adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
  • variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
  • todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-88-3
Fórmula molecular C7H8
Peso molecular (g/mol) 92.14
Número MDL MFCD00008512
Clave InChI YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
Nombre IUPAC tolueno
SMILES CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Toluene
Punto de fusión -93°C
Nombre de nota Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Aspecto Colorless liquid
Densidad 0.865g/mL at 25°C
Punto de ebullición 110°C to 111°C
Cantidad 4 x 2.5 L
Límite de explosión 0.07
Temperatura de inflamación 4°C (39.2°F)
Punto de ignición 997°F
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción n20/D 1.496 to 1.498
Residuos después de la evaporación 0 to 0.001%
Ácido valorable Free acid: ≤0.001% (as HCl)
Fórmula lineal C6H5CH3
Base valorable Free alkali: ≤0.001% (as NAOH)
Presión de vapor 22mmHg (20°C), 26mmHg (25°C)
Número UN UN1294
Beilstein 635760
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.14g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.7% (GC)
Grado ACS/Puriss. p.a.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Toluene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.