Learn More
Toluene, Puriss. p.a., ACS Reagent, ≥99.7% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 15617400
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 L
Envase:
Lata de acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
10 litros
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15617400 10 L Lata de acero inoxidable 10 litros
1 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 15617400
Marca: Honeywell-Riedel-de Haen 8968110L
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Puriss. p.a., reactivo ACS,≥ 99,7% (GC)
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
  • solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
  • adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
  • variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
  • todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-88-3
Fórmula molecular C7H8
Peso molecular (g/mol) 92.14
Número MDL MFCD00008512
Clave InChI YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
Nombre IUPAC tolueno
SMILES CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Toluene
Punto de fusión -95°C
Color Incolora
Densidad 0.865g/mL at 25°C
Punto de ebullición 110.6°C
Cantidad 10 L
Límite de explosión 0.07
Temperatura de inflamación 4°C (39.2°F)
Punto de ignición 997°F
Olor Sweet pungent
Envase Lata de acero inoxidable
Forma física Líquido
Fórmula lineal C6H5CH3
Presión de vapor 22mmHg (20°C), 26mmHg (25°C)
Número UN UN1294
Beilstein 635760
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.14g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.7% (GC)