Learn More
Tolueno, CHROMASOLV™, para análisis de dioxinas, furanos y PCB, Honeywell™
Código de producto. 15604180
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
15604180 2.5 L 2.50 litro
1 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 15604180
Marca: Honeywell-Chromasolv 344132.5L
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CHROMASOLV™, para análisis de dioxinas, furanos y PCB,≥ 99,7%
  • Disolventes de cromatografía de alta pureza
  • Aptitud probada para su uso específico desde aplicaciones de HPLC hasta UHPLC-MS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Toluene
CAS 108-88-3
Color Incolora
Densidad 0.865g/mL at 25°C
Cantidad 2.5 L
Límite de explosión 0.07
Temperatura de inflamación 4°C (39.2°F)
Punto de ignición 997°F
Fórmula molecular C7H8
Fórmula lineal C6H5CH3
Número MDL MFCD00008512
Presión de vapor 22 mmHg (20°C), 26 mmHg (25°C)
Número UN UN1294
Beilstein 635760
Sinónimo methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
Clave InChI YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC tolueno
Peso molecular (g/mol) 92.14
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.14g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.7%
Grado CHROMASOLV
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Toluene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Toluene