Learn More
Tolueno, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. 10656082 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
25 LT
5 litros
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 10656082
Marca: Fisher Chemical T/2300/25
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
C7H8, número CAS-108-88-3, monometil benceno, fenilmetano, metilbenceno, metilbenceno, benceno, metilo, metacida, antisal 1a, tolu-sol, tolueno, toluol, 2,5 l, 111 grados C, CHEBI:17578, incoloro, 92,14 g/mol, YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N, tolueno, -95 grados C, 8512, 92,141, frasco de vidrio ámbar, líquido
C7H8, número CAS-108-88-3, monometil benceno, fenilmetano, metilbenceno, metilbenceno, benceno, metilo, metacida, antisal 1a, tolu-sol, tolueno, toluol, 2,5 l, 111 grados C, CHEBI:17578, incoloro, 92,14 g/mol, YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N, tolueno, -95 grados C, 8512, 92,141, frasco de vidrio ámbar, líquido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-88-3
Fórmula molecular C7H8
Peso molecular (g/mol) 92.14
Número MDL MFCD00008512
Clave InChI YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
Nombre IUPAC tolueno
SMILES CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Punto de fusión -95°C
Color Incolora
Punto de ebullición 111°C
Cantidad 25 L
Envase Recipiente de metal
Forma física Líquido
Presión de vapor 29mbar at 20°C
Viscosidad 0.6 mPaS at 20°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.14g/mol
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt