missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tolrestat, MedChemExpress

Código de producto. 16467106
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16467106 100 mg 100 miligramos
16469607 5 mg 5 miligramos
16443107 50 mg 50 miligramos
16407068 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16467106 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Tolrestat is a potent, orally active aldose reductase inhibitor with IC50 of 35 nM.

Tolrestat is a potent, orally active aldose reductase inhibitor with IC50 of 35 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Tolrestat
CAS 82964-04-3
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H14F3NO3S
Cantidad 100 mg
Sinónimo AY-27773
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (139.92 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CN(C(C1=C2C=CC(OC)=C(C(F)(F)F)C2=CC=C1)=S)C
Peso molecular (g/mol) 357.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.35
Porcentaje de pureza 99.1%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.