missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tolperisone hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16428678
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16428678 10 mg 10 miligramos
16434557 50 mg 50 miligramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16428678

Marca: Medchem Express HYB1139

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Tolperisone hydrochloride is a centrally acting muscle relaxant, is indicated for use in the treatment of pathologically increased tone of the cross-striated muscle caused by neurological diseases (damage of the pyramidal tract, multiple sclerosis, myelopathy, encephalomyelitis) and of spastic paralysis and other encephalopathies manifested with muscular dystonia.

Tolperisone hydrochloride is a centrally acting muscle relaxant, is indicated for use in the treatment of pathologically increased tone of the cross-striated muscle caused by neurological diseases (damage of the pyramidal tract, multiple sclerosis, myelopathy, encephalomyelitis) and of spastic paralysis and other encephalopathies manifested with muscular dystonia.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Tolperisone hydrochloride
CAS 3644-61-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H24ClNO
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (354.84 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : 100 mg/mL (354.84 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C(C)C=C1)C(C)CN2CCCCC2.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 281.82
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.82
Porcentaje de pureza 99.86%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.