missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tolfenamic Acid, MedChemExpress

Código de producto. 16472139
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
Código de producto. Cantidad unitSize
16472139 1 g 1 g
16488448 10 g 10 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16472139

Marca: Medchem Express HYB0335

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Tolfenamic Acid (GEA 6414) is a non-steroidal anti-inflammatory and anti-cancer agent, selectively inhibits COX-2, with an IC50 of 13.49 μM (3.53 μg/mL) in LPS-treated (COX-2) canine DH82 monocyte/macrophage cells, but shows no effect on COX-1.

Tolfenamic Acid (GEA 6414) is a non-steroidal anti-inflammatory and anti-cancer agent, selectively inhibits COX-2, with an IC50 of 13.49 μM (3.53 μg/mL) in LPS-treated (COX-2) canine DH82 monocyte/macrophage cells, but shows no effect on COX-1.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Tolfenamic Acid
Forma física Powder
CAS 13710-19-5
Color Blanco
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H12ClNO2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo GEA 6414
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (382.12 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(O)C1=CC=CC=C1NC2=C(C)C(Cl)=CC=C2
Peso molecular (g/mol) 261.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.7
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.