missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TOE1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15968554
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15968554 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15968554

Marca: Invitrogen™ PA565822

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: LIDLVFLYQNF YAHLPESLGT FTADLCEMFP AGIYDTKYAA EFHARFVASY LEYAFRKCER ENGKQRAAGS PHLTLEFCNY PSSMRDHIDY RCCLPPATHR PHPTSICDNF SAYGWCPLGP QCPQSHDIDL Highest antigen sequence identity to the following orthologs - mouse 89%, rat 89%.

Inhibits cell growth rate and cell cycle. Induces CDKN1A expression as well as TGF-beta expression. Mediates the inhibitory growth effect of EGR1. Involved in the maturation of snRNAs and snRNA 3'-tail processing (PubMed:28092684). [UniProt].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TOE1
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica TOE1
N.º de referencia del gen Q96GM8
Alias de gen 4930584N22Rik; 4933424D16Rik; AI413517; hCaf1z; Target of EGR1 protein 1; target of EGR1, member 1 (nuclear); TOE1
Símbolos de los genes TOE1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human TOE1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-104977).
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 114034
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.