missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Melford Todd Hewitt Broth

Código de producto. 30018865
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
500 g
Código de producto. Cantidad unitSize
30018865 500 g 500 g
30018864 1 kg 1 Kg
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30018865

Marca: Melford T47500500.0

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Formulated according to Updyke and Nickels modification of the medium originally described by Todd-Hewitt.

Formulated according to Updyke and Nickels modification of the medium originally described by Todd-Hewitt.

Ingredients:

Beef Heart Infusion: 3.1g/l

Dextrose: 2.0g/l

Disodium Phosphate: 0.4g/l

Yeast Enriched Peptone: 20.0g/l

Sodium Chloride: 2.0g/l

Sodium Carbonate: 2.5g/l

Especificaciones

Cantidad 500 g
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.