Learn More
Tocris Bioscience™ Pam2CSK4
GREENER_CHOICE
TLR2/6 agonist; induces TNF-α production
Marca:  Tocris Bioscience™ 4637/1
Encompass
Código de producto. 15270507
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Pam2CSK4 is a toll-like receptor 2/6 (TLR2/6) agonist. Induces TNF-α production in human mononuclear cells. Also induces proliferation and activation of mouse splenic B cells.
Especificaciones
Especificaciones
95%
1 mg
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones