Learn More
Tocris Bioscience™ Kisspeptin 234
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18025512
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
18025512 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18025512 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 3881/1
Kisspeptin receptor antagonist; kisspeptin 10 (Cat. No. 2570) analog
Kisspeptin 234 is a kisspeptin receptor (KISS1, GPR54) antagonist; kisspeptin-10 (Cat. No. 2570) analog. Inhibits kisspeptin-10 stimulation of inositol phosphate (IP) (IC50 = 7 nM) and release of gonadotrophin-releasing hormone (GnRH).