Learn More
Tocris Bioscience™ Guanylin (human)
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18035272
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 μg
Tamaño de la unidad:
500 microgramos
18035272 500 μg 500 microgramos
1 options
Código de producto. 18035272
Marca: Tocris Bioscience™ 1898/500U
Endogenous activator of intestinal guanylyl cyclase
Guanylin (human) is an endogenous peptide activator of intestinal guanylyl cyclase; secreted mainly by the gastrointestinal mucosa. Regulates water and electrolyte transport in intestinal and renal epithelia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 500 μg